Läs mer
3-Aminoftalhydrazid mononatriumsalt, 98+%
Produktkod. 11318216
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318216 5 g 5g
11308216 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318216 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15205.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 20666-12-0 | C8H9N3NaO2 | 202,169 g/mol
3-aminoftalhydrazidmononatriumsalt används för kemiluminescensanalys av metallkatjoner, blod och glukokokortikoider. Det är också för att avbilda myeloperoxidasaktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
3-aminoftalhydrazidmononatriumsalt används för kemiluminescensanalys av metallkatjoner, blod och glukokokortikoider. Det är också för att avbilda myeloperoxidasaktivitet.
Löslighet
Lösligt i vatten (50 mg/ml).
Noter
Inkompatibel med baser, reduktionsmedel och oxidationsmedel. Det är hygroskopiskt till sin natur. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20666-12-0
Molekylformel C8H9N3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 202.169
MDL-nummer MFCD00161491
InChI-nyckel BTPIPBDXONOBET-UHFFFAOYSA-N
Synonym luminol sodium salt
PubChem CID 131673872
IUPAC-namn 5-amino-2,3-dihydroftalazin-1,4-dion; molekylärt väte; natrium
LEDER [HH].C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)NNC2=O.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 mg/ml).
Formel vikt 199.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.