Läs mer
3-Aminophthalhydrazide, Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10191650 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass Jar
Vial
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10191650 5 g Glass Jar 5g
11448972 1 g Vial 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10191650 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/3150/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 521-31-3
Molekylformel C8H7N3O2
MDL-nummer 6890
Specifikationer
Smältpunkt 319°C
Färg Green to Yellow
Förpackning Glass Jar
Kvantitet 5 g
Formel vikt 177.16g/mol
Fysisk form Solid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Aminophthalhydrazide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.