Läs mer
3-Aminophthalhydrazide, Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 11448972 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass Jar
Vial
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11448972 1 g Vial 1g
10191650 5 g Glass Jar 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11448972 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/3150/43
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 521-31-3
Molekylformel C8H7N3O2
MDL-nummer 6890
Specifikationer
Smältpunkt 319°C
Färg Green to Yellow
Förpackning Vial
Kvantitet 1 g
Formel vikt 177.16g/mol
Fysisk form Solid