Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 319°C |
| Color | Green to Yellow |
| Packaging | Vial |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 177.16g/mol |
| Physical Form | Solid |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?