Läs mer
3-Aminoftalsyra hydrokloriddihydrat, 96 %
Produktkod. 11454083
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454083 1 g 1g
11464083 5 g 5g
11474083 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454083 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10319.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
CAS: 1852533-96-0 | C8H8ClNO4 | 217,605 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1852533-96-0
Molekylformel C8H8ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 217.605
MDL-nummer MFCD00150282
InChI-nyckel ZBZAVEORKXFUQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophthalic acid hydrochloride, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-amino-, hydrochloride, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-amino-, hydrochloride 1:1, phthalic acid, hydrochloride, 1, 3-amino-, hydrochloride, 3-aminobenzene-1,2-dicarboxylic acid hydrochloride, 3-amino phthalic acid hydrochloride, phthalic acid, 3-amino-, hydrochloride, acmc-1b7k3, ghl.pd_mitscher_leg0.1315
PubChem CID 81375
IUPAC-namn 3-aminoftalsyra; hydroklorid
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)N)C(=O)O)C(=O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminophthalic acid hydrochloride dihydrate
Smältpunkt 182°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 253.65 (217.62 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.