Läs mer
3-aminoftalsyra hydrokloriddihydrat, teknisk kvalitet, TRC
Produktkod. 30308987
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30308987 1 g
1 options
Produktkod. 30308987 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6277101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminophthalic Acid Hydrochloride Dihydrate, Technical Grade
CAS 1852533-96-0
Molekylformel C8H7NO4 . HCl . 2(H2O)
Kvantitet 1 g
Synonym 3-Aminophthalic Acid Hydrochloride Dihydrate
InChI formel InChI=1S/C8H7NO4.ClH.2H2O/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13;;;/h1-3H,9H2,(H,10,11)(H,12,13);1H;2*1H2
LEDER O.O.Cl.Nc1cccc(C(=O)O)c1C(=O)O
IUPAC-namn 3-aminoftalsyra; dihydrat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 253.64
Formel vikt 253.0353