Läs mer
3-Aminopicolinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Aminopicolinic Acid |
| CAS | 1462-86-8 |
| Molekylformel | C6 H6 N2 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxylic acid, 3-amino-, Picolinic acid, 3-amino- (6CI,7CI,8CI), 3-Amino-2-pyridinecarboxylic acid, 3-Amino-2-carboxypyridine, 3-Amino-2-picolinic acid, 3-Aminopicolinic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O2/c7-4-2-1-3-8-5(4)6(9)10/h1-3H,7H2,(H,9,10) |
| LEDER | Nc1cccnc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-aminopyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.12 |
| Formel vikt | 138.0429 |