missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Aminopiperidin-2-one (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Aminopiperidin-2-one |
| CAS | 1892-22-4 |
| Molekylformel | C5H10N2O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-Amino-2-piperidinone, 3-Amino-2-piperidone |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O/c6-4-2-1-3-7-5(4)8/h4H,1-3,6H2,(H,7,8) |
| LEDER | NC1CCCNC1=O |
| IUPAC-namn | 3-aminopiperidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.15 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?