Läs mer
3-Aminopiperidine-2,6-dione Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Aminopiperidine-2,6-dione Hydrochloride |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Aminopiperidine-2,6-dione Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(8)7-5(3)9;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8,9);1H/t3-;/m0./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 164.0353 |
| Procent renhet | >95% |