Läs mer
3-Aminopiperidine dihydrochloride, 97%
Produktkod. 10557064 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10557064 1 g Glass bottle 1g
10336404 250 mg Glass bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10557064 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398110010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 138060-07-8 | C5H12N2·2HCl | 173.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138060-07-8
Molekylformel C5H12N2·2HCl
Molekylvikt (g/mol) 173.09
MDL-nummer MFCD00012773
InChI-nyckel GGPNYXIOFZLNKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopiperidine dihydrochloride, piperidin-3-amine dihydrochloride, 3-aminopiperidine 2hcl, 3-aminopiperidine hcl, 3-piperidinamine dihydrochloride, 3-piperidinamine, dihydrochloride, pubchem6755, acmc-209tvl, ksc839o8j, 3-amino-piperidine di-hydrochloride
PubChem CID 16211870
IUPAC-namn piperidin-3-amine;dihydrochloride
LEDER C1CC(CNC1)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminopiperidine dihydrochloride
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 230.0°C
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 173.09
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Aminopiperidine dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.