Läs mer
3-Aminopiperidine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Aminopiperidine Dihydrochloride |
| CAS | 138060-07-8 |
| Molekylformel | C5H12N2 • 2(HCl) |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Piperidinamine, Dihydrochloride, 3-Aminopiperidine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2.2ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H |
| LEDER | O=[N+]([O-])c1cc2c(cc1)C3(OC2=O)c4c(cc(O)cc4)OC5C3C=CC(=O)C=5 |
| IUPAC-namn | piperidin-3-amine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.1623646 |
| Formel vikt | 172.0534 |