Läs mer
3-Aminopropane-1-sulfonic acid, 97%
Produktkod. 15402318
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15402318 1 g 1g
15412318 5 g 5g
15422318 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15402318 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55918.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3687-18-1 | C3H9NO3S | 139.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3687-18-1
Molekylformel C3H9NO3S
Molekylvikt (g/mol) 139.17
MDL-nummer MFCD00008225
InChI-nyckel SNKZJIOFVMKAOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym homotaurine, 3-amino-1-propanesulfonic acid, tramiprosate, alzhemed, 3-aminopropanesulphonic acid, 3aps, 1-propanesulfonic acid, 3-amino, cerebril, 3-aminopropanesulfonic acid, 3-aminopropane sulfonic acid
PubChem CID 1646
ChEBI CHEBI:1457
IUPAC-namn 3-aminopropan-1-sulfonsyra
LEDER NCCCS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminopropane-1-sulfonic acid
Smältpunkt 293°C (decomposition)
Linjär formel H2N(CH2)3SO3H
Kvantitet 1 g
Merck Index 14,10218
Formel vikt 139.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.