Läs mer
3-Aminopropane-d6-sulfonic Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Homotaurine-d6 |
| CAS | 1131576-06-1 |
| Molekylformel | C3 D6 H3 N O3 S |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 3-Aminopropane-d6-sulfonic acid, Homotaurine-d6, 3-Aminopropane-1-sulfonic Acid-1,1,2,2,3,3-d6, Tramiprosate-d6, Tramiprosate-D6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9NO3S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H,5,6,7)/i1D2,2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-amino-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropane-1-sulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.2104 |
| Formel vikt | 145.068 g/mol |
| Visa mer |