Läs mer
3-aminopropansyra (beta-alanin), Mikromol™
Produktkod. 17957364
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17957364 100 mg
1 options
Produktkod. 17957364 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1463.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-aminopropansyra (beta-alanin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beta-Alanine
CAS 107-95-9
Analyt- eller komponentnamn Beta-Alanine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C3 H7 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Beta Alanine, Pamidronate Disodium Pentahydrate Imp. A (EP), Pamidronate Imp. A (EP), Calcium Pantothenate Impurity A, Pamidronate Disodium Pentahydrate Impurity A, Pamidronate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
LEDER NCCC(=O)O
IUPAC-namn 3-aminopropansyra
Molekylvikt (g/mol) 89.09
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 89,0477 g/mol