Läs mer
3-aminopropanol (propanolamin), Mikromol™
Beskrivning
3-Aminopropanol (propanolamin)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-1-propanol |
| CAS | 156-87-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Amino-1-propanol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C3 H9 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Aminopropanol, 3-Amino-1-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2 |
| LEDER | NCCCO |
| IUPAC-namn | 3-aminopropan-1-ol |
| Visa mer |