Läs mer
3-Aminopropionamide-2,2,3,3-d4 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Aminopropanamide-2,2,3,3-D4 Hydrochloride |
| CAS | 1276197-35-3 |
| Molekylformel | C3H4D4N2O. HCl |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | 3-Aminopropionamide-2,2,3,3-d4 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8N2O.ClH/c4-2-1-3(5)6;/h1-2,4H2,(H2,5,6);1H/i1D2,2D2; |
| LEDER | NC(C([2H])(C([2H])(N)[2H])[2H])=O.Cl |
| IUPAC-namn | 3-aminopropanamide hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.59 |
| Formel vikt | 128.07 |