Läs mer
3-aminopropionitril, 98 %, stab. med kaliumkarbonat
Produktkod. 11499973
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499973 25 g 25g
11479973 1 g 1g
11489973 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499973 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13043.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 151-18-8 | C3H6N2 | 70,10 g/mol
3-Aminopropionitril används för organisk syntes och som farmaceutiska mellanprodukter. Som en mellanprodukt som används vid tillverkning av beta-alanin och pantotensyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
3-Aminopropionitril används för organisk syntes och som farmaceutiska mellanprodukter. Som en mellanprodukt som används vid tillverkning av beta-alanin och pantotensyra.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Den är luft- och fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151-18-8
Molekylformel C3H6N2
Molekylvikt (g/mol) 70.10
MDL-nummer MFCD00014820
InChI-nyckel AGSPXMVUFBBBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropionitrile, 2-cyanoethylamine, aminopropionitrile, beta-aminopropionitrile, bapn, 3-aminopropiononitrile, beta-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-amino, beta-alaninenitrile, propionitrile, 3-amino
PubChem CID 1647
ChEBI CHEBI:27413
IUPAC-namn 3-aminopropannitril
LEDER NCCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminopropionitrile
Namnnotering stabiliserat med kaliumkarbonat
Densitet 0.952
Kokpunkt 79 °C till 81 °C (16 mmHg)
Odör Aminliknande
Linjär formel H2NCH2CH2CN
Brytningsindex 1.4375
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1698848
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Merck Index 14,469
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 70.1
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.