Läs mer
3-Aminopropionitrile fumarate (2:1), MedChemExpress
Produktkod. 16415126
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16415126 100 mg
1 options
Produktkod. 16415126 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107829
MedChemExpress 3-Aminopropionitrile fumarate (2:1) is a lathyrogen which inhibits crosslinking of collagen.
3-Aminopropionitrile fumarate (2:1) is a lathyrogen which inhibits crosslinking of collagen.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminopropionitrile fumarate (2:1)
CAS 2079-89-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H4O4.2C3H6N2
Kvantitet 100 mg
Synonym Di-β-aminopropionitrile fumarate β-Aminopropionitrile fumarate β-Ammoniumpropionitrile hemifumarate
Löslighetsinformation H2O : 125 mg/mL (487.79 mM; Need ultrasonic)
LEDER NCCC#N.OC(/C=C/C(O)=O)=O.NCCC#N
Molekylvikt (g/mol) 256.26
Formel vikt 256.26
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder