Läs mer
3-aminopropionitrilfumarat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11407126
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407126 5 g 5g
11417126 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11407126 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25440.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2079-89-2 | (NH2CH2CH2CN)2·HO2CCH=CHCO2H
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2079-89-2
Molekylformel (NH2CH2CH2CN)2·HO2CCH=CHCO2H
MDL-nummer MFCD00078321
Synonym Bis(3-aminopropionitrile) fumarate; 2-Cyanoethylamine hemifumarate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminopropionitrile fumarate
Smältpunkt ∼177°C (decomposition)
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 3573532
Formel vikt 256.26
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.