Läs mer
3-aminopropionitril (stabiliserat med K2CO3), TRC
Produktkod. 30328592
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30328592 1 g
1 options
Produktkod. 30328592 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6281001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminopropionitrile
CAS 151-18-8
Molekylformel C3H6N2
Kvantitet 1 g
Synonym 3-Amino-propionitrile, beta-Amino-propionitrile, 1-Cyano-2-aminoethane, 2-Cyanoethylamine, 3-Aminopropanenitrile, Aminopropionitrile, BAPN, N-(2-Cyanoethyl)amine, NSC 40641, beta-Alaninenitrile, beta-Aminopropionitrile, beta-Cyanoethylamine
InChI formel InChI=1S/C3H6N2/c4-2-1-3-5/h1-2,4H2
LEDER NCCC#N
IUPAC-namn 3-aminopropannitril
Molekylvikt (g/mol) 70.09
Formel vikt 70.0531