Läs mer
(3-aminopropyl)dietoximetylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11339155
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339155 100 g 100g
11329155 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339155 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16401.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3179-76-8 | C8H21NO2Si | 191.346 g/mol
(3-Aminopropyl)dietoximetylsilan används som silankopplingsmedel. De aromatiska iminmonoskikten framställdes genom att reagera (3-aminopropyl)dietoximetylsilan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(3-Aminopropyl)dietoximetylsilan används som silankopplingsmedel. De aromatiska iminmonoskikten framställdes genom att reagera (3-aminopropyl)dietoximetylsilan.
Löslighet Löslig och reagerar
med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3179-76-8
Molekylformel C8H21NO2Si
Molekylvikt (g/mol) 191.346
MDL-nummer MFCD00039785
InChI-nyckel HXLAEGYMDGUSBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropylmethyldiethoxysilane, 3-diethoxymethylsilyl propylamine, dynasylan 1506, 3-aminopropyl-methyl-diethoxysilane, 1-propanamine, 3-diethoxymethylsilyl, dynasylan 1505, 3-aminopropyl diethoxymethylsilane, 3-diethoxy methyl silyl propan-1-amine, unii-a36to38mqn, gamma-aminopropylmethyldiethoxysilane
PubChem CID 18511
IUPAC-namn 3-[dietoxi(metyl)silyl]propan-1-amin
LEDER CCO[Si](C)(CCCN)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 197°C to 199°C
Kemiskt namn eller material (3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane
Smältpunkt <-20°C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1744264
Flampunkt 85°C (185°F)
Löslighetsinformation Soluble and reacts with water.
Formel vikt 191.35
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.427
Känslighet Air and moisture sensitive
Densitet 0.92
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.