Läs mer
3-Aminopropyl Monophosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-aminopropyl dihydrogen phosphate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H10NO4P/c4-2-1-3-8-9(5,6)7/h1-4H2,(H2,5,6,7) |
| Formel vikt | 155.0347 |
| Procent renhet | >95% |