Läs mer
(3-aminopropyl)fosfonsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10526071 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10526071 1 g Glasflaska 1g
10676714 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10526071 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 344940010
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13138-33-5
Molekylformel C3H10NO3P
Molekylvikt (g/mol) 139.09
MDL-nummer MFCD00008222
InChI-nyckel GSZQTIFGANBTNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropyl phosphonic acid, aminopropylphosphonate, 3-aminopropylphosphonicacid, unii-vm92t06vpb, 3-amino-propyl-phosphonic acid, phosphonic acid, 3-aminopropyl, vm92t06vpb, 3-phosphonopropylamine, phosphate analogue, 8, pubchem10325
PubChem CID 97587
IUPAC-namn 3-aminopropylfosfonsyra
LEDER C(CN)CP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Aminopropyl)phosphonic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 290.0°C to 294.0°C
Färg Grön till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NH2(CH2)3P(O)(OH)2
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: insoluble in methanol and acetone
Formel vikt 139.09
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (3-Aminopropyl)phosphonic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.