Läs mer
(3-Aminopropyl)triethoxysilane, 98%
Produktkod. p-7080922
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11443424
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10668.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alfa Aesar (3-Aminopropyl)triethoxysilane, 98%, Quantity: 100g, Boiling Point: 217 deg.C, CAS: 919-30-2, Molecular Formula: C9H23NO3Si, Molecular Weight: 221.372, Percent Purity: 98%, pH: 11 | CAS: 919-30-2 | C9H23NO3Si | 221.37 g/mol
(3-aminopropyl)trietoxisilan är användbar vid bildning av aminopropylderivat av glas. Det fungerar som en adsorbent för affinitetskromatografi. Det används för att förbereda positivt laddade objektglas som är lämpliga för användning med olika immunhistokemiska och in situ hybridiseringsprocedurer. Dessutom används det som lim och tätningskemikalier, färgtillsatser och beläggningstillsatser. Vidare används det som ett silyleringsreagens för beläggning av glas- och kiseldioxidytor och för att tvärbinda och immobilisera proteiner och andra molekyler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(3-aminopropyl)trietoxisilan är användbar vid bildning av aminopropylderivat av glas. Det fungerar som en adsorbent för affinitetskromatografi. Det används för att förbereda positivt laddade objektglas som är lämpliga för användning med olika immunhistokemiska och in situ hybridiseringsprocedurer. Dessutom används det som lim och tätningskemikalier, färgtillsatser och beläggningstillsatser. Vidare används det som ett silyleringsreagens för beläggning av glas- och kiseldioxidytor och för att tvärbinda och immobilisera proteiner och andra molekyler.
Löslighet Blandbar med toluen, aceton
, kloroform och etanol.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 919-30-2
Molekylformel C9H23NO3Si
Molekylvikt (g/mol) 221.37
MDL-nummer MFCD00008207,MFCD01324904
InChI-nyckel WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropyltriethoxysilane, 3-aminopropyl triethoxysilane, aptes, 3-triethoxysilyl propan-1-amine, 1-propanamine, 3-triethoxysilyl, silicone a-1100, silane 1100, 3-triethoxysilyl propylamine, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silane
PubChem CID 13521
IUPAC-namn 3-trietoxisilylpropan-1-amin
LEDER CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 217°C
Kemiskt namn eller material (3-Aminopropyl)triethoxysilane
pH 11
Kvantitet 100 g
Linjär formel H2N(CH2)3Si(OCH2CH3)3
UN-nummer UN2735
Beilstein 1754988
Flampunkt 104°C (219°F)
Löslighetsinformation Miscible with toluene,acetone,chloroform and ethanol.
Formel vikt 221.37
Procent renhet 98%
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.421
Känslighet Air and moisture sensitive
Densitet 0.948
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (3-Aminopropyl)triethoxysilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 3-(Triethoxysilyl) propylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.