Läs mer
(3-aminopropyl)trimoxisilian, 97 %
Produktkod. 11493644
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493644 100 g 100g
11403654 500 g 500g
11413654 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493644 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11284.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    749.70 SEK
    592.65 SEK / 100g
    Save 157.05 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13822-56-5 | C6H17NO3Si | 179,291 g/mol
(3-Aminopropyl)trimetoxisilan används som ett silankopplingsmedel på silvernanopartiklar. Det används också i silaniseringsprocesser. Det används också för att förbereda ytmodifierade titanat nanorör (TiNT).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(3-Aminopropyl)trimetoxisilan används som ett silankopplingsmedel på silvernanopartiklar. Det används också i silaniseringsprocesser. Det används också för att förbereda ytmodifierade titanat nanorör (TiNT).
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Oförenlig med starka syror, starka oxidationsmedel, vatten, baser, alkoholer och peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13822-56-5
Molekylformel C6H17NO3Si
Molekylvikt (g/mol) 179.291
MDL-nummer MFCD00008206
InChI-nyckel SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6
PubChem CID 83756
IUPAC-namn 3-trimetoxisilylpropan-1-amin
LEDER CO[Si](CCCN)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Aminopropyl)trimethoxysilane
Densitet 1.02
Kokpunkt 194 °C
Flampunkt 90 °C (194 °F)
Linjär formel H2N(CH2)3Si(OCH3)3
Brytningsindex 1.424
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 2038118
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 179.29
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (3-Aminopropyl)trimethoxysilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (3-Aminopropyl)trimethoxysilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.