missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3-Aminopropyl)trimethylazanium Hydrochloride Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-Aminopropyl)trimethylazanium Hydrochloride Chloride |
| CAS | 3399-68-6 |
| Molekylformel | C6H17N2. HCl . Cl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Amino-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H17N2.2ClH/c1-8(2,3)6-4-5-7;;/h4-7H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1 |
| LEDER | Cl.[Cl-].C[N+](C)(C)CCCN |
| IUPAC-namn | 3-aminopropyl(trimethyl)azanium;chloride;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.12 |
| Formel vikt | 188.0847 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?