Läs mer
3-Aminopropyldimethylmethoxysilane, 97%
Produktkod. 10653712 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10653712 1 g Glasflaska 1g
10556071 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10653712 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 336600010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31024-26-7 | C6H17NOSi | 147.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31024-26-7
Molekylformel C6H17NOSi
Molekylvikt (g/mol) 147.29
MDL-nummer MFCD01861689
InChI-nyckel MCLXOMWIZZCOCA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733753
IUPAC-namn 3-[metoxi(dimetyl)silyl]propan-1-amin
LEDER CO[Si](C)(C)CCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminopropyldimethylmethoxysilane
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.8700g/mL, 0.87
Kokpunkt 87°C (50.0 mmHg)
Flampunkt 38°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4300 to 1.432
Kvantitet 1 g
Synonym 3-aminopropyl dimethylmethoxysilane, 3-aminopropyldimethylmethoxysilane, 3-aminopropyl methoxy dimethylsilane, 3-methoxy dimethyl silyl propan-1-amine, aminopropyldimethylmethoxysilane, aminopropyl-dimethylmethoxysilane, 3-aminopropyl dimethyl methoxysilane, 1-propanamine,3-methoxydimethylsilyl, 1-propanamine, 3-methoxydimethylsilyl, 3-methoxy dimethyl silyl-1-propanamine
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
Formel vikt 147.29
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Aminopropyldimethylmethoxysilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.