Läs mer
3-Aminopropyltrimethoxysilane, 95%
Produktkod. 10673532 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10673532 100 mL Glasflaska 100ml
10589453 500 mL Glasflaska 500ml
13498518 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10673532 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 313251000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13822-56-5 | C6H17NO3Si | 179.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13822-56-5
Molekylformel C6H17NO3Si
Molekylvikt (g/mol) 179.29
MDL-nummer MFCD00008206
InChI-nyckel SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6
PubChem CID 83756
IUPAC-namn 3-trimetoxisilylpropan-1-amin
LEDER CO[Si](CCCN)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminopropyltrimethoxysilane
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 194.0°C
Flampunkt 92°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NH2(CH2)3Si(OCH3)3
Brytningsindex 1.4230 to 1.4250
Kvantitet 100 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts with water.
Formel vikt 179.29
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Aminopropyltrimethoxysilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Aminopropyltrimethoxysilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.