Läs mer
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid, 98%
Produktkod. 11430128
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430128 1 g 1g
11440128 5 g 5g
11450128 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23707.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5424-01-1 | C5H5N3O2 | 139.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1-1-5424
MDL-nummer MFCD00006141
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Smältpunkt 204°C to 206°C (decomposition)
Molekylformel C11H9NO2
Kvantitet 1 g
Beilstein 124835
Synonym 2-allylisoindoline-1,3-dione, n-allylphthalimide, n-2-propenyl phthalimide, 2-allyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-prop-2-en-1-yl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-propen-1-yl, 2-prop-2-en-1-yl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, n-allylphthalimid, n-allyl-phthalimide, 2-allylisoindole-1,3-dione
InChI-nyckel MHHGQWMCVNQHLG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=CCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
IUPAC-namn 2-prop-2-enylisoindole-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 187.20
PubChem CID 224401
Formel vikt 139.11
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.