Läs mer
3-aminopyrazin-2-karboxylsyra, Mikromol™
Product Code. 30052126
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
Product Code. Kvantitet
30052126 25 mg
1 options
Product Code. 30052126 Supplier Mikromol Supplier No. MM0560.060025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-Aminopyrazin-2-karboxylsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic Acid
CAS 1-1-5424
Analyt- eller komponentnamn 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H5 N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-, Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino- (7CI,8CI,9CI), Pyrazinoic acid, 3-amino- (6CI), 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-Amino-3-carboxypyrazine, 2-Aminopyrazine-3-carboxylic acid, 3-Amino-2-pyrazinoic acid, 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid, 3-Aminopyrazinecarboxylic acid, NSC 13148, NSC 225114
InChI formel InChI=1S/C5H5N3O2/c6-4-3(5(9)10)7-1-2-8-4/h1-2H,(H2,6,8)(H,9,10)
LEDER Nc1nccnc1C(=O)O
IUPAC-namn 3-aminopyrazin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 139.11
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 139,0382 g/mol