Läs mer
3-Aminopyrazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Aminopyrazole |
| CAS | 1820-80-0 |
| Molekylformel | C3 H5 N3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5N3/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H3,4,5,6) |
| LEDER | Nc1cc[nH]n1 |
| IUPAC-namn | 1H-pyrazol-3-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 83.09 |
| Formel vikt | 83.0483 |