Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Aminopyridazine |
| Smältpunkt | 168.0°C to 172.0°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 94% min. (HPLC) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol |
| Formel vikt | 95.1 |
| Procent renhet | 95% |