Läs mer
3-Aminopyridazin, 97 %
Produktkod. 15422259
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15422259 25 g 25g
15402259 1 g 1g
15412259 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15422259 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64859.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 5469-70-5 | C4H5N3 | 95,105 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara
och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5469-70-5
Molekylformel C4H5N3
Molekylvikt (g/mol) 95.105
MDL-nummer MFCD01529869
InChI-nyckel LETVJWLLIMJADE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopyridazine, 3-pyridazinamine, aminopyridazine, pyridazin-3-ylamine, 3-amino-1,2-diazine, pyridazine-3-ylamine, pyridazineamine, pyridazyl amine, imino-pyridazine, 3-pyridazinamin
PubChem CID 230373
IUPAC-namn pyridazin-3-amin
LEDER C1=CC(=NN=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminopyridazine
Smältpunkt 168 °C till 172 °C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 25 g
Beilstein 107024
Formel vikt 95.1
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.