Läs mer
3-Aminopyridine-2-carboxaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Aminopyridine-2-carboxaldehyde |
| CAS | 55234-58-7 |
| Molekylformel | C6 H6 N2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxaldehyde, 3-amino-, Picolinaldehyde, 3-amino- (6CI), 3-Amino-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-Aminopicolinaldehyde, 3-Aminopyridine-2-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O/c7-5-2-1-3-8-6(5)4-9/h1-4H,7H2 |
| LEDER | Nc1cccnc1C=O |
| IUPAC-namn | 3-aminopyridine-2-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.12 |
| Formel vikt | 122.048 |