Läs mer
3-aminopyridin-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15432259
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15432259 5 g 5g
15442259 25 g 25g
15452259 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15432259 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64861.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1462-86-8 | C6H6N2O2 | 138.126 g/mol
Anställd som en viktig mellanprodukt för syntesmaterial och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som en viktig mellanprodukt för syntesmaterial och läkemedel.
Löslighet
Löslig i aceton, etanol och metanol.
Anmärkningar
Förvaras i frysen vid (-20 °C). Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1462-86-8
Molekylformel C6H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 138.126
MDL-nummer MFCD00090153
InChI-nyckel BOOMHTFCWOJWFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopicolinic acid, 3-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-2-picolinic acid, 3-amino-2-pyridinecarboxylicacid, 3-amino-2-carboxypyridine, 2-pyridinecarboxylicacid, 3-amino, pubchem2015, 3-aminopyridine-2-carboxylic acid, tech.
PubChem CID 73836
IUPAC-namn 3-aminopyridin-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Smältpunkt 218°C to 222°C
Färg Brun
Kvantitet 5 g
Beilstein 3600
Löslighetsinformation Soluble in acetone,ethanol and methanol.
Formel vikt 138.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.