Läs mer
3-Aminopyridine-4-carboxaldehyde, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11484390
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484390 1 g 1g
11474390 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484390 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50024.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
3-Aminopyridin-4-karboxaldehyd används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-Aminopyridine-4-carboxaldehyd används som farmaceutisk
mellanprodukt.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55279-29-3
Molekylformel C6H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 122.13
MDL-nummer MFCD06410684
InChI-nyckel NDEGFXFYOKVWAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminoisonicotinaldehyde, 3-aminopyridine-4-carboxaldehyde, 3-amino-pyridine-4-carbaldehyde, 3-amino-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-amino-4-formylpyridine, 3-amino-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 3-amino, acmc-1b1xn, 3-amino-4-pyridine carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,3-amino
PubChem CID 2763001
IUPAC-namn 3-aminopyridin-4-karbaldehyd
LEDER NC1=CN=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminopyridine-4-carboxaldehyde
Smältpunkt ∼92°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 122.13
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.