Läs mer
3-Aminopyridine-4-carboxylic acid, 95%
Produktkod. 11442120
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442120 5 g 5g
15463827 250 mg 250mg
11432120 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442120 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28714.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7579-20-6 | C6H5N2O2 | 137.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7579-20-6
Molekylformel C6H5N2O2
Molekylvikt (g/mol) 137.12
MDL-nummer MFCD00137840
InChI-nyckel FYEQKMAVRYRMBL-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-aminoisonicotinic acid, 3-amino-4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-isonicotinic acid, 3-amino-4-pyridine carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-4-carboxypyridine, 3-amino-4-pyridinecarboxylicacid, 3-amino-4-carboxylic acid pyridine, pubchem2420, 3-aminoisonicotinsaure
PubChem CID 459531
IUPAC-namn 3-aminopyridin-4-karboxylsyra
LEDER NC1=CN=CC=C1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminopyridine-4-carboxylic acid
Smältpunkt ∽280°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 138.13
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.