Läs mer
3-Aminopyridin, 99 %
Produktkod. 11430733
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430733 250 g 250g
11420733 50 g 50g
11410733 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430733 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13216.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 462-08-8 | C5H6N2 | 94,12 g/mol
3-Aminopyrodin används också som mellanprodukt för jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen. Dessa är involverade i fotosensibiliserande kemi, luminescerande material, metallkomplexkemi och flytande kristaller. Aminopyridin används som monomer för polymerisation. Det används också vid tillverkning av katjoniska färgämnen och Apa amoxicillin natriumråvaror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Aminopyrodine används också som mellanprodukt för jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen. Dessa är involverade i fotosensibiliserande kemi, luminescerande material, metallkomplexkemi och flytande kristaller. Aminopyridin används som monomer för polymerisation. Det används också vid tillverkning av katjoniska färgämnen och Apa amoxicillin natriumråvaror.
Löslighet Det är lösligt
i vatten såväl som lösligt i alkohol, bensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under vanliga förhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 462-08-8
Molekylformel C5H6N2
Molekylvikt (g/mol) 94.12
MDL-nummer MFCD00006400
InChI-nyckel CUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 3-pyridylamine, pyridin-3-ylamine, m-aminopyridine, amino-3 pyridine, pyridine, 3-amino, 3-amino pyridine, beta-aminopyridine, amino-3-pyridine
PubChem CID 10009
IUPAC-namn pyridin-3-amin
LEDER NC1=CC=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminopyridine
Smältpunkt 58 °C till 63 °C
pH 10
Kokpunkt 250 °C till 252 °C
Flampunkt 88 °C (190 °F)
Odör Obehagligt
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2671
Beilstein 105692
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,473
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten samt löslig i alkohol och bensen.
Formel vikt 94.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.