Läs mer
3-Aminopyridine-d6, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Aminopyridine-D6 |
| CAS | 1219805-61-4 |
| Molekylformel | C5 D6 N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Pyridin-2,4,5,6-d4-amine-d2, 3-Aminopyridine-d6, 3-Aminopyridine-D6, 3-Aminopyridine-N,N,2,4,5,6-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H6N2/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4 H,6H2/i1D,2 D,3 D,4 D/hD2 |
| LEDER | [2 H]N([2 H])c1c([2 H])nc([2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | N,N,2,4,5,6-hexadeuteriopyridin-3-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.1515 |
| Formel vikt | 100.0908 g/mol |
| Visa mer |