Läs mer
3-Aminopyridin, TRC
Produktkod. 30010298
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010298 50 g
30011483 10 g
30009926 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010298 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA62901550G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 462-08-8
Molekylformel C5 H6 N2
Molekylvikt (g/mol) 94.11
Synonym Pyridine, 3-amino- (8CI), 3-Aminopyridine, 3-Pyridinylamine, 3-Pyridylamine, NSC 15040, m-Aminopyridine, β-Aminopyridine
IUPAC-namn Pyridin-3-amin
LEDER Nc1cccnc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminopyridine
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C5H6N2/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,6H2
Formel vikt 94.0531