missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Aminopyridine, TRC

Produktkod. 30011483
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011483 10 g
30009926 100 g
30010298 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011483 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA62901510G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 462-08-8
Kemiskt namn eller material 3-Aminopyridine
Formel vikt 94.0531
InChI formel InChI=1S/C5H6N2/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,6H2
IUPAC-namn pyridin-3-amine
Molekylformel C5 H6 N2
Molekylvikt (g/mol) 94.11
LEDER Nc1cccnc1
Synonym Pyridine, 3-amino- (8CI), 3-Aminopyridine, 3-Pyridinylamine, 3-Pyridylamine, NSC 15040, m-Aminopyridine, β-Aminopyridine

Specifikationer

Kvantitet 10 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.