Läs mer
3-Aminoquinoline-2-carboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Aminoquinoline-2-carboxylic acid |
| CAS | 887245-74-1 |
| Molekylformel | C10H8N2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O2/c11-7-5-6-3-1-2-4-8(6)12-9(7)10(13)14/h1-5H,11H2,(H,13,14) |
| LEDER | Nc1cc2ccccc2nc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-aminoquinoline-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.18 |
| Formel vikt | 188.0586 |