Läs mer
3-Aminoquinoline, 98%
Produktkod. 11497927
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497927 5 g 5g
11487927 1 g 1g
11407937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16592.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 580-17-6 | C9H8N2 | 144.177 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 580-17-6
Molekylformel C9H8N2
Molekylvikt (g/mol) 144.177
MDL-nummer MFCD00006772
InChI-nyckel SVNCRRZKBNSMIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminoquinoline, 3-quinolinamine, 3-quinolylamine, 3-quinolineamine, quinoline, 3-amino, quinolin-3-ylamine, 3-amino quinoline, unii-98ovl5k3r4, quinolin-3-yl-amine, ccris 1678
PubChem CID 11375
IUPAC-namn kinolin-3-amin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminoquinoline
Smältpunkt 92°C to 96°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 113317
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 144.18
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Aminoquinoline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Quinolinamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.