Läs mer
3-aminokinolin, TRC
Produktkod. 30323027
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30323027 50 mg
30315691 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30323027 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA57730850MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminoquinoline
CAS 580-17-6
Molekylformel C9H8N2
Kvantitet 50 mg
Synonym 3-Quinolinamine (9CI, ACI), Quinoline, 3-amino- (8CI), (Quinolin-3-yl)amine, 3-Aminoquinoline, 3-Quinolylamine, NSC 7934, Quinolin-3-amine
InChI formel InChI=1S/C9H8N2/c10-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H,10H2
LEDER Nc1cnc2ccccc2c1
IUPAC-namn Kinolin-3-amin
Molekylvikt (g/mol) 144.17
Formel vikt 144.0687