Läs mer
3-Aminoquinoline, TRC
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Aminoquinoline |
| CAS | 580-17-6 |
| Molekylformel | C9H8N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Quinolinamine (9CI, ACI), Quinoline, 3-amino- (8CI), (Quinolin-3-yl)amine, 3-Aminoquinoline, 3-Quinolylamine, NSC 7934, Quinolin-3-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2/c10-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H,10H2 |
| LEDER | Nc1cnc2ccccc2c1 |
| IUPAC-namn | quinolin-3-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.17 |
| Formel vikt | 144.0687 |