Läs mer
3-Aminoquinoxaline-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Aminoquinoxaline-2-carboxylic Acid |
| CAS | 85414-82-0 |
| Molekylformel | C9 H7 N3 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Amino-2-quinoxalinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7N3O2/c10-8-7(9(13)14)11-5-3-1-2-4-6(5)12-8/h1-4H,(H2,10,12)(H,13,14) |
| LEDER | Nc1nc2ccccc2nc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-aminoquinoxaline-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.171 |
| Formel vikt | 189.054 |