Läs mer
3-aminoquinuclidin dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30311909
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30311909 1 g
1 options
Produktkod. 30311909 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6291851G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride
CAS 6530-09-2
Molekylformel C7H16Cl2N2
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine Hydrochloride, 3-Amino-1-azabicyclo[2.2.2]octane Dihydrochloride, NSC 93906
InChI formel InChI=1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H
LEDER Cl.Cl.NC1CN2CCC1CC2
IUPAC-namn 1-azabicyklo[2.2.2]oktan-3-amin; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 199.12
Formel vikt 198.0691