Läs mer
3-aminosalicylsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11438881 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438881 50 mg 500mg
1 options
Produktkod. 11438881 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215476990
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Löslig i KOH, klar lösning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminosalicylic acid
CAS 570-23-0
Färg Brun till Tan
Analysprocentintervall 99.1% (Neutralization)
Molekylformel C7H7NO3
Kvantitet 50 mg
Synonym 3-aminosalicylic acid, 3-amino salicylic acid, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 3-amino-2-hydroxy-benzoic acid, 2-amino-6-carboxyphenol, salicylic acid, 3-amino, 3-carboxy-2-hydroxyaniline, 3 or 5-aminosalicylic acid, benzoic acid, amino-2-hydroxy
InChI-nyckel IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)N)O)C(=O)O
IUPAC-namn 3-amino-2-hydroxibensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 153.137
PubChem CID 68443
Formel vikt 153.1
Fysisk form Kristallint pulver