Läs mer
3-Aminosalicylic Acid, TRC
Produktkod. 17900445
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17900445 250 mg
17922795 100 mg
17934765 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17900445 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA629260250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 570-23-0
Molekylformel C7 H7 N O3
Molekylvikt (g/mol) 153.14
Synonym 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid, Mesalazine Imp. F (EP), Benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy-, Salicylic acid, 3-amino- (8CI), 2-Hydroxy-3-aminobenzoic acid, 3-Aminosalicylic acid, NSC 285111, TCI-A 0421
IUPAC-namn 3-amino-2-hydroxybenzoic acid
LEDER Nc1cccc(C(=O)O)c1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-2-hydroxybenzoic Acid (3-Aminosalicylic Acid)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Formel vikt 153.0426
Procent renhet >95%