Läs mer
3-(Aminosulfonyl)thiophene-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Aminosulfonyl)thiophene-2-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO4S2/c6-12(9,10)3-1-2-11-4(3)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)(H2,6,9,10) |
| Formel vikt | 206.966 |